Learn More
Bochem™ Espátula doble, PTFE
Código de producto. p-7115178
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
150mm
185mm
210mm
Longitud de la hoja (métrico):
45mm
50mm
55mm
Anchura (métrico) de la hoja:
9mm
11mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Longitud de la hoja (métrico) Anchura (métrico) de la hoja unitSize
10214081 210mm 55mm 11mm cada uno
10038300 185mm 50mm 9mm cada uno
10614681 150mm 45mm 9mm cada uno
3 options
Código de producto. 10214081
Marca: Bochem™ 3702
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Doble extremo para mayor versatilidad. La espátula doble Bochem™, de PTFE con extremos planos y redondeados, está recubierta de PTFE resistente.
  • Doble extremo.
  • Extremo plano y extremo redondo.
  • Recubierta de PTFE.
Especificaciones
Tipo de producto Espátula
Longitud de la hoja (métrico) 55mm
Anchura (métrico) de la hoja 11mm
Material PTFE (politetrafluoroetileno)
Longitud (métrico) 210mm