Learn More
Bochem™ Espátula doble, PTFE
Código de producto. 10214081
Click to view available options
Longitud (métrico):
150mm
185mm
210mm
Longitud de la hoja (métrico):
45mm
50mm
55mm
Anchura (métrico) de la hoja:
9mm
11mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10214081
Marca: Bochem™ 3702
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Doble extremo para mayor versatilidad. La espátula doble Bochem™, de PTFE con extremos planos y redondeados, está recubierta de PTFE resistente.
  • Doble extremo.
  • Extremo plano y extremo redondo.
  • Recubierta de PTFE.
Especificaciones
Tipo de producto Espátula
Longitud de la hoja (métrico) 55mm
Anchura (métrico) de la hoja 11mm
Material PTFE (politetrafluoroetileno)
Longitud (métrico) 210mm