Learn More
Bochem™ Espátula doble, plana, níquel
Código de producto. 10612692
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
150 mm
Longitud de la hoja (métrico):
20 mm
25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Longitud de la hoja (métrico) unitSize
10612692 150 mm 25 mm cada uno
10112751 100 mm 20 mm cada uno
2 options
Código de producto. 10612692
Marca: Bochem™ 3281
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Doble extremo para mayor versatilidad. La espátula doble Bochem™, plana, de níquel, tiene extremos planos dobles y está fabricada con níquel resistente (99,5 %).
  • Doble extremo.
  • Extremos planos dobles.
  • Construcción de níquel (99,5 %).
Especificaciones
Tipo de producto Espátula
Longitud de la hoja (métrico) 25 mm
Material 99,5 % níquel
Longitud (métrico) 150 mm