Learn More
Usbeck™ Double Spatula
Código de producto. 10238911
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
130 mm
150 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10238911 300 mm cada uno
10446271 150 mm cada uno
10553952 130 mm cada uno
3 options
Código de producto. 10238911
Marca: Usbeck™ 3236
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Transport substances with ease. Usbeck™ Double Spatula is ideal for lifting, flipping or spreading substances.
  • Stainless steel
  • Flexible
Especificaciones
Tipo de producto Double Ended Spatula
Anchura (métrico) de la hoja 16 mm
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 300 mm