Learn More
Fisherbrand™ Barra de agitación magnética de PTFE con cruceta de dos caras
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
| Color | Blanco |
| Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE |
| Para utilizar con (equipo) | Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& |
| Altura (métrico) | 14 mm |
| Diámetro (métrico) | 40 mm |
| Cantidad | Paquete de 2 |