Learn More
H-B Instrument™ Termómetros de líquido en vidrio con revestimiento de seguridad de PFA H-B™ Double-Safe™
Código de producto. 13029152 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -10 °C a +150 °C
De -20 °C a +150 °C
Tipo de inmersión:
Parcial
Total
inmersión parcial
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tipo de inmersión unitSize
13029152 De -10 °C a +150 °C Total cada uno
13019152 De -10 °C a +150 °C Parcial -
13059152 De -20 °C a +150 °C inmersión parcial cada uno
3 options
Código de producto. 13029152
Marca: H-B Instrument™ B604001300
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proteja su lugar de trabajo y garantice un entorno seguro.
  • Los termómetros respetuosos con el medio ambiente cuentan con un revestimiento de seguridad de PFA para mantener el líquido y el vidrio contenidos en caso de rotura
  • El líquido negro sobre fondo de vidrio de color amarillo y sin plomo facilita la lectura, con la consiguiente reducción de errores de lectura
  • Contiene líquido no tóxico y biodegradable Enviro-Safe™
  • Fabricados y probados por el equipo de control de calidad de EE. UU.
Aplicaciones:
Idóneo para su uso en laboratorios químicos/petroquímicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, sectores farmacéutico y médico, productos lácteos, fábricas de cerveza y destilerías
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de hidrómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Certifications
Trazable a NIST. Incluye una declaración de precisión y trazabilidad en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español).
Especificaciones
Certificaciones/conformidad NIST
Para utilizar con (aplicación) Idóneo para su uso en laboratorios químicos/petroquímicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, sectores farmacéutico y médico, productos lácteos, fábricas de cerveza y destilerías
Tipo de inmersión Total
Incluye Instrucciones en varios idiomas, especificación de precisión
Longitud total (imperial) 7,9 in
Longitud (métrico) 200 mm
Longitud total (métrico) 200 mm
Material Vidrio
Relleno del termómetro Líquido Enviro-Safe™
Tipo de producto Termómetro
Temperatura máxima 150 °C
Temperatura mín. (métrico) − 10 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +150 °C
Calibrated Sí
Exactitud ± 1 °C, ± 1,5 °C a más de 110 °C
Subdivisión 1 °C
Báscula Celsius