Learn More
Wesbart™ Gradilla de tubos de ensayo con plataforma doble
Código de producto. 15751589
Change view
Click to view available options
Posiciones:
25
40
50
54
100
145
Admite:
Tubos (14 mm)
Tubos (15 mL), Tubos (17 mm), Tubes (17 mm)
Tubos (18 mm)
Tubos (18 mm)
Tubos (20 mm)
Tubos (30 mm)
Tubos (5 mL)
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Posiciones Admite unitSize
15751589 54 Tubos (5 mL) cada uno
11781704 50 Tubos (14 mm) cada uno
15815781 145 Tubos (15 mL), Tubos (17 mm), Tubes (17 mm) cada uno
15713368 25 Tubos (18 mm) cada uno
11711714 100 Tubos (18 mm) cada uno
15723368 25 Tubos (30 mm) cada uno
11731714 40 Tubos (20 mm) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15751589 Proveedor Wesbart™ N.º de proveedor DP3054HG
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las gradillas para tubos de ensayos son una forma eficaz de almacenar tubos Falcon/universales, Bijous, viales criogénicos o frascos de vidrio de cualquier tamaño.
  • Las gradillas están disponibles en aluminio y acero inoxidable con el opción de agarre de mano
  • Las gradillas para tubos de ensayo se pueden diseñar para caber en almacenamientos horizintales en frío o para colocarse de pie
  • Hay disponibles gradillas para tubos de ensayo de diferentes tamaños para adaptarse a sus requisitos
  • Las etiquetas se pueden colocar en las gradillas para que puedan ser fácilmente identificables
Especificaciones
Admite Tubos (5 mL)
Material Aluminum
Posiciones 54
Para utilizar con (equipo) Outer rack AH949/2NM
Tamaño 3 x 18
Fondo (métrico) 680 mm
Diámetro de la abertura (métrico) 30 mm
Incluye Hand grip
Tipo de producto Double Platform Test Tube Rack
Altura (métrico) 70 mm
Anchura (métrico) 133 mm