Learn More
Wesbart™ Gradilla de tubos de ensayo con plataforma doble
Descripción
- Las gradillas están disponibles en aluminio y acero inoxidable con el opción de agarre de mano
- Las gradillas para tubos de ensayo se pueden diseñar para caber en almacenamientos horizintales en frío o para colocarse de pie
- Hay disponibles gradillas para tubos de ensayo de diferentes tamaños para adaptarse a sus requisitos
- Las etiquetas se pueden colocar en las gradillas para que puedan ser fácilmente identificables
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Natural |
| Admite | Tubos (14 mm) |
| Material | Aluminio |
| Posiciones | 50 |
| Para utilizar con (equipo) | Congeladores verticales |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 210 x 107 x 60 mm |
| Diámetro del pocillo (métrico) | 14 mm |
| Tipo de producto | Gradilla de tubos de ensayo con plataforma doble |
| matriz, red, conjunto | 5 x 10 |