Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para UHPLC con Singl enanoViper™ y Double nanoViper™ PepMap™ Neo
BIOPHARMA
Código de producto. p-9490007 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
150 mm
500 mm
750 mm
750 mm
Línea de productos:
Double nanoViper
NanoViper Single (Único):
Tamaño de la unidad:
1 unidad
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Línea de productos unitSize
17447583 150 mm Double nanoViper cada uno
17457583 500 mm Double nanoViper cada uno
17467583 750 mm Double nanoViper cada uno
30040296 150 mm NanoViper Single (Único): 1 unidad
30040297 150 mm Double nanoViper 1 unidad
30040298 750 mm NanoViper Single (Único): 1 unidad
6 options
Código de producto. 17447583
Marca: Thermo Scientific™ DNV75150PN
Separe las muestras para la identificación compleja de péptidos con las columnas para UHPLC Thermo Scientific™ Double nanoViper™ PepMap™ Neo.
Separe las muestras para la identificación compleja de péptidos con las columnas para UHPLC Thermo Scientific™ Double nanoViper™ PepMap™ Neo. Estas columnas ofrecen una fácil conectividad, una alta reproducibilidad y excelentes separaciones. Nuestras columnas Neo se envasan a altas presiones y proporcionan una capacidad de presión de 1500 bares, una consistencia de columna a columna y una eficiencia mejoradas. Los materiales de la columna se fabrican y seleccionan conforme estándares exactos y se envasan a altas presiones, lo que da como resultado una simetría de picos, una resolución y una reproducibilidad de columna a columna mejoradas permitiendo obtener mejor cobertura de muestras y mejor información.
Beneficios de las columnas PepMap Neo
  • Conectividad brillante:— las columnas con doble nanoViper™ se conectan con facilidad.
  • Reproducibilidad brillante:— los protocolos de fabricación precisos para el envasado de materiales mejoran la consistencia de columna a columna para los análisis reproducibles cada día.
  • Separación brillante:— el envasado a presiones ultra altas aumenta la eficiencia de la columna, lo que le permite hacerla funcionar a hasta 1500 bar para mejorar la simetría de picos y la resolución, lo que aporta una capacidad de muestra mayor para más información de esta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis, doble nanoViper™
Diámetro (métrico) 75 μm
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 22 000 psi (1500 bar)
Tamaño de partículas 2 μm
pH Desde 2 hasta 8
Tamaño de poro 100 Å
Área de la superficie 450 m2/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Línea de productos Double nanoViper
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Carga de carbono 15%
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Descripción Doble nanoViper™ PepMap™ Neo C18, 2 μm, 75 μm x 150 mm
Para utilizar con (aplicación) Identificación de péptidos, LC-MS