Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para UHPLC con Singl enanoViper™ y Double nanoViper™ PepMap™ Neo
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Separe las muestras para la identificación compleja de péptidos con las columnas para UHPLC Thermo Scientific™ Double nanoViper™ PepMap™ Neo. Estas columnas ofrecen una fácil conectividad, una alta reproducibilidad y excelentes separaciones. Nuestras columnas Neo se envasan a altas presiones y proporcionan una capacidad de presión de 1500 bares, una consistencia de columna a columna y una eficiencia mejoradas. Los materiales de la columna se fabrican y seleccionan conforme estándares exactos y se envasan a altas presiones, lo que da como resultado una simetría de picos, una resolución y una reproducibilidad de columna a columna mejoradas permitiendo obtener mejor cobertura de muestras y mejor información.
Benefits of PepMap Neo Columns
- Brilliant Connectivity — Double nanoViper™ columns connect with ease.
- Brilliant Reproducibility — Precise manufacturing protocols for packing media improve column-to-column consistency for reproducible analysis every day.
- Brilliant Separation — Ultra-high pressure packing increases column efficiency, allowing you to run at up to 1500 bar for enhanced peak symmetry and resolution, providing higher sample capacity for more sample insights.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna analítica, nanoViper Single |
| Diámetro (métrico) | 75 μm |
| Longitud (métrico) | 750 mm |
| Presión máxima | 22 000 psi (1500 bar) |
| Tamaño de partículas | 2 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Área de la superficie | 450 m2/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L1 |
| Mostrar más |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.