Descripción
- Los brazos de extensión con una rotación de 360° permiten la colocación del aparato en varias distancias desde el marco de laboratorio sin comprometer la integridad del experimento
- Las abrazaderas giratorias y de posición fija sujetan el aparato cerca de la estructura o el soporte del laboratorio y tienen un soporte integral incorporado para acoplarlo a las estructuras del laboratorio o al aparato
- Ajuste simple
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Abrazadera de doble mordaza |
| Material | Mango niquelado |
| Descripción | Abrazadera, especialidad, mordaza doble, CLS-DBJAWZ |
| Longitud (imperial) | 8,74 in |
| Longitud (métrico) | 222,00 mm |
| Tamaño (métrico) del asa | 0 a 76 mm |
| Jaw Type | 2 dientes |