Learn More
Fisherbrand™ Barra agitadora de PTFE con doble extremo
Código de producto. 10877880 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
35 mm
55 mm
Diámetro (métrico):
8 mm
Color:
Amarillo
Azul
Blanco/liso
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Color unitSize
10877880 35 mm 8 mm Rojo cada uno
10799681 35 mm 8 mm Blanco/liso cada uno
11898892 35 mm 8 mm Blanco/liso paquete de 5
10271861 55 mm 8 mm Blanco/liso cada uno
11808902 55 mm 8 mm Blanco/liso paquete de 5
10736690 35 mm 8 mm Azul cada uno
10062719 35 mm 8 mm Amarillo cada uno
10746690 55 mm 8 mm Amarillo cada uno
10586319 55 mm 8 mm Rojo cada uno
10144189 55 mm 8 mm Azul cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10877880
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona acción de agitación estable. Estas barras de agitación magnéticas de PTFE tienen doble acción de paleta para proporcionar una agitación eficaz y una alta estabilidad.
  • Barra de agitación magnética estable de uso general
  • La doble acción de la paleta proporciona una agitación eficaz y una alta estabilidad
  • Disponible en colores lisos o codificado por colores
  • Esterilizable en autoclave
Nota: Los revestimientos de PTFE con color no son tan inertes como el PTFE liso.
Spécification
Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Rojo
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Para utilizar con (equipo) Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
Diámetro (métrico) 8 mm
Longitud (métrico) 35 mm
Cantidad 1 unidad
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.