Learn More
Fisherbrand™ Barra agitadora de PTFE con doble extremo
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
35 mm
55 mm
Diámetro (métrico):
8 mm
Color:
Amarillo
Azul
Blanco/liso
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
| Color | Amarillo |
| Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE |
| Para utilizar con (equipo) | Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& |
| Diámetro (métrico) | 8 mm |
| Longitud (métrico) | 55 mm |
| Cantidad | 1 unidad |