Learn More
Fisherbrand™ Barra agitadora de PTFE con doble extremo
Código de producto. 10586319 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
35 mm
55 mm
Diámetro (métrico):
8 mm
Color:
Amarillo
Azul
Blanco/liso
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. 10586319
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona acción de agitación estable. Estas barras de agitación magnéticas de PTFE tienen doble acción de paleta para proporcionar una agitación eficaz y una alta estabilidad.
  • Barra de agitación magnética estable de uso general
  • La doble acción de la paleta proporciona una agitación eficaz y una alta estabilidad
  • Disponible en colores lisos o codificado por colores
  • Esterilizable en autoclave
Nota: Los revestimientos de PTFE con color no son tan inertes como el PTFE liso.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Rojo
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Para utilizar con (equipo) Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
Diámetro (métrico) 8 mm
Longitud (métrico) 55 mm
Cantidad 1 unidad