Learn More
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ Destiladores de agua de doble destilación
Código de producto. p-8010591
Change view
Click to view available options
Capacidad calorífica (métrico):
2 l/h
8 l/h
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad calorífica (métrico) unitSize
10160651 8 l/h cada uno
10009610 2 l/h cada uno
2 options
Código de producto. 10160651
Marca: GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ 2108
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estos destiladores para una variedad de aplicaciones de destilación. Los destiladores de destilación individual GFL Gesellschaft fuer Labortec™ de acero inoxidable producen un destilado ultrapuro, de bajo gas, sin bacterias ni pirógenos con una conductividad muy baja.
  • Excelente calidad de destilado, conductividad de monodestilado aprox. 2,2 μs/cm a 25 °C; conductividad
  • de bidestilado aprox. 1,6 μs/cm a 25 °C
  • El evaporador y el deflector de la etapa mono son fácilmente accesibles levantando los condensadores. Material: acero inoxidable, material n.º 1.4301
  • Condensadores (refrigeradores): 1ª etapa de acero inoxidable, material n.º 1.4301; 2ª etapa incluyendo el deflector fabricada con vidrio DURAN/de borosilicato 3.3
  • Elementos calefactores de acero inoxidable, material n.º 1.4876
  • Suministro de agua a través de la válvula de solenoide integrada con conexión para la manguera de agua a presión de 1/2 pulgada (Ø interno de 12,7 mm)
  • Presión del agua de refrigeración necesaria: >3 bares a 7 bares máx. Después de conectar el interruptor principal, la válvula de solenoide se abre el suministro de agua
  • Salida de agua de refrigeración con conexión de manguera de 3/4 pulgadas (Ø interno de 19 mm)
  • El agua que no ha sido condensada fluye a través de la salida de agua de refrigeración
  • Ahorro de energía mediante la destilación del agua caliente de la refrigeración
  • Retirada del destilado: válvula de cierre de vidrio de borosilicato 3.3 con émbolo de PTFE para monodestilado, salida con protector antipolvo de vidrio de borosilicato 3.3 para bidestilado
  • Desconexión por nivel bajo de agua: interruptor de flotador y corte termostático por exceso de temperatura
  • El detector electrónico de impurezas apaga la unidad en caso de que haya impurezas de alto grado en el evaporador de la 1ª etapa, el piloto rojo "limpiar" se encenderá
  • Desgasificación de dióxido de carbono a través de la ventilación de los condensadores
  • El interruptor principal y los pilotos para controlar ambas etapas de destilación están en la parte delantera de la unidad
  • Carcasa de dos piezas fabricada con chapa de acero galvanizado electrolíticamente, recubierta electrostáticamente con polvo de resina epoxi; parte superior fácilmente extraíble a través de cierres de liberación rápida
  • Conexión de alimentación a través del cable de conexión
Especificaciones
Fondo (métrico) 390 mm
Requisitos eléctricos 400 V / 3 ph/N/PE / 50...60 Hz / 11,5 kW; corriente trifásica
Capacidad calorífica (métrico) 8 l/h
Altura (métrico) 700 mm
Material Acero inoxidable, vidrio
Peso (métrico) 44,6kg
Anchura (métrico) 700 mm
Tipo Destiladores dobles