Learn More
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ Destiladores de agua de doble destilación
Descripción
- Excelente calidad de destilado, conductividad de monodestilado aprox. 2,2 μs/cm a 25 °C; conductividad
- de bidestilado aprox. 1,6 μs/cm a 25 °C
- El evaporador y el deflector de la etapa mono son fácilmente accesibles levantando los condensadores. Material: acero inoxidable, material n.º 1.4301
- Condensadores (refrigeradores): 1ª etapa de acero inoxidable, material n.º 1.4301; 2ª etapa incluyendo el deflector fabricada con vidrio DURAN/de borosilicato 3.3
- Elementos calefactores de acero inoxidable, material n.º 1.4876
- Suministro de agua a través de la válvula de solenoide integrada con conexión para la manguera de agua a presión de 1/2 pulgada (Ø interno de 12,7 mm)
- Presión del agua de refrigeración necesaria: >3 bares a 7 bares máx. Después de conectar el interruptor principal, la válvula de solenoide se abre el suministro de agua
- Salida de agua de refrigeración con conexión de manguera de 3/4 pulgadas (Ø interno de 19 mm)
- El agua que no ha sido condensada fluye a través de la salida de agua de refrigeración
- Ahorro de energía mediante la destilación del agua caliente de la refrigeración
- Retirada del destilado: válvula de cierre de vidrio de borosilicato 3.3 con émbolo de PTFE para monodestilado, salida con protector antipolvo de vidrio de borosilicato 3.3 para bidestilado
- Desconexión por nivel bajo de agua: interruptor de flotador y corte termostático por exceso de temperatura
- El detector electrónico de impurezas apaga la unidad en caso de que haya impurezas de alto grado en el evaporador de la 1ª etapa, el piloto rojo "limpiar" se encenderá
- Desgasificación de dióxido de carbono a través de la ventilación de los condensadores
- El interruptor principal y los pilotos para controlar ambas etapas de destilación están en la parte delantera de la unidad
- Carcasa de dos piezas fabricada con chapa de acero galvanizado electrolíticamente, recubierta electrostáticamente con polvo de resina epoxi; parte superior fácilmente extraíble a través de cierres de liberación rápida
- Conexión de alimentación a través del cable de conexión
Especificaciones
Especificaciones
| Fondo (métrico) | 260 mm |
| Requisitos eléctricos | 230 V / 50...60 Hz / 3,5 kW |
| Capacidad calorífica (métrico) | 2 l/h |
| Altura (métrico) | 470 mm |
| Material | Acero inoxidable, vidrio |
| Peso (métrico) | 20,9kg |
| Anchura (métrico) | 500 mm |
| Tipo | Destiladores dobles |