Descripción
- Placas de doble difusión.
- Estas placas están especialmente formuladas para optimizar la detección de anticuerpos precipitantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 325 μl |
| Forma | Rectangulares |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | Tratamiento físico de superficie |
| Tipo | Placa multipocillo |
| Altura (métrico) | 2 mm |
| Diámetro (métrico) | Pocillos de 4 mm, pocillos de 8 mm, pocillos de 12 mm |