Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Nuez de sujeción doble
Código de producto. p-7229362
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
20 mm
30 mm
Incluye:
Tornillos de seguridad
Tornillos lobulares
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Incluye unitSize
10189110 20 mm Tornillos de seguridad cada uno
10179110 30 mm Tornillos de seguridad cada uno
15818122 30 mm Tornillos lobulares cada uno
3 options
Código de producto. 10189110
Marca: Juchheim Laborgeraete™ 04820 S
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
High quality double socket made of malleable cast iron.
  • Durable due to robust malleable cast iron
  • Option of safety screws for fixing by hand or lobe screws for mounting by hand
  • Made in Germany
Especificaciones
Material Hierro fundido templado
Altura (métrico) 20 mm
Incluye Tornillos de seguridad
Peso (métrico) 120 g