Learn More
Sampling Systems™ Bolsa doble: cucharas estériles de clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
BIOPHARMA
Código de producto. 17524706 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
paquete de 25
paquete de 50
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17524706 100 mL paquete de 50
17554706 25 mL paquete de 50
17574706 50 mL paquete de 50
17534706 150 mL paquete de 50
17544706 250 mL paquete de 25
17564706 500 mL paquete de 20
17514706 1000 mL paquete de 20
7 options
Código de producto. 17524706
Marca: Sampling Systems™ 9286H100S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La gama SteriWare™ Ultra de cucharas de doble embolsado está fabricada con HDPE de clase VI de USP de alta calidad. Esta gama es ideal para aplicaciones exigentes, como la fabricación de vacunas, GMP y la fabricación de salas limpias.
  • Nuestra gama de cucharas de clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) está disponible en una gama de tamaños de 25 ml a 1000 ml.
  • Esta gama de cucharas premium es de doble embolsado.
  • También se utiliza un revestimiento de caja que proporciona una tercera capa de protección.
  • Es ideal para aplicaciones exigentes, como la fabricación de vacunas, GMP y la fabricación de salas limpias.
  • Todas las cucharas tienen un mango ergonómico y son fáciles de usar.
  • La forma volumétrica significa que se pueden medir rápidamente volúmenes específicos.
  • La base plana significa que también se sientan planos, lo que los hace ideales para su uso con básculas de pesaje y polvo de decantación.
  • Los extremos de la cuchara son cónicos para que sean fáciles de vaciar.
  • Fabricados con calidad alimentaria, HDPE conforme a la FDA y la CE.
  • El HDPE es más resistente químicamente que las cucharas PS tradicionales.
  • Las cucharas cumplen con SAL 10-6.
  • Polímero de alta calidad que también se ha probado independientemente con USP 661.
  • Las cucharas se fabrican completamente en condiciones de sala limpia con el embalaje final realizado en una sala limpia de clase 10 000.
  • Cada cuchara se inspecciona al 100 % antes de su embalaje
Especificaciones
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 100 mL
Anchura (métrico) 59 mm
Material HDPE
Longitud (métrico) 200 mm