Learn More
Sampling Systems™ Bolsa doble: cucharas de clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
BIOPHARMA
Código de producto. 17584696 Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 mL
10 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. 17584696
Marca: Sampling Systems™ 9088H10S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las cucharas de clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) de bolsa doble están fabricadas con HDPE de clase VI de USP médica de alto grado. Están disponibles en 3 ml y 10 ml. Esta gama premium es de doble embolsado. También se utiliza un revestimiento de caja que proporciona una tercera capa de protección.
  • Estas cucharas estériles se suelen utilizar en la fabricación y el muestreo de cosméticos, alimentos y productos farmacéuticos.
  • Las cucharas están diseñadas para utilizarse directamente de la bolsa.
  • El doble embolsado significa que la bolsa exterior puede extraerse mientras entra en la sala limpia, lo que garantiza la limpieza dentro de la sala limpia o la zona de fabricación.
  • Fabricados con calidad alimentaria, HDPE conforme a la FDA y la CE.
  • El HDPE tiene una buena resistencia química y se puede reciclar fácilmente.
  • Los embudos se esterilizan mediante radiación gamma.
  • Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP): polímero de alta calidad que también se ha probado independientemente con USP 661.
  • Fabricación en sala limpia: las cucharas se fabrican completamente en condiciones de sala limpia con el embalaje final realizado en una sala limpia de clase 10 000.
  • Cada cuchara se inspecciona al 100 % antes de su embalaje.
Especificaciones
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 10 mL
Material HDPE