Learn More
Sampling Systems™ Bolsa doble: PharmaScoops™ de clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
BIOPHARMA
Código de producto. 17554696 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 25
paquete de 40
paquete de 50
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17554696 250 mL paquete de 25
17544696 125 mL paquete de 50
30286578 125 mL paquete de 40
17534696 1000 mL paquete de 10
4 options
Código de producto. 17554696
Marca: Sampling Systems™ 9045H250S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
PharmaScoops™ con doble bolsa están fabricadas con HDPE de clase VI de USP médica de alto grado. Están disponibles en un intervalo de tamaños de 125 ml a 1000 ml. Esta gama premium es de doble embolsado. También se utiliza un revestimiento de caja que proporciona una tercera capa de protección.
  • Estas cucharas estériles se suelen utilizar en la fabricación y el muestreo de cosméticos, alimentos y productos farmacéuticos.
  • Todas estas cucharas tienen un mango ergonómico que se coloca en la parte alta del cuerpo para mantener la mano tan lejos del polvo como sea posible.
  • Las cucharas están diseñadas para su uso directamente desde la bolsa.
  • El doble embolsado significa que la bolsa exterior puede extraerse mientras entra en la sala limpia, lo que garantiza la limpieza dentro de la sala limpia o la zona de fabricación.
  • Fabricados con calidad alimentaria, HDPE conforme a la FDA y la CE.
  • El HDPE tiene una buena resistencia química y se puede reciclar fácilmente.
  • Los embudos se esterilizan mediante radiación gamma.
  • Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP): polímero de alta calidad que también se ha probado independientemente con USP 661.
  • Las cucharas se fabrican completamente en condiciones de sala limpia con el embalaje final realizado en una sala limpia de clase 10 000.
  • Cada cuchara se inspecciona al 100 % antes de su embalaje.
Especificaciones
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 250 mL
Material HDPE