Learn More
Sampling Systems™ Embudos para líquidos de clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) con doble embolsado
BIOPHARMA
Código de producto. 17594706 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
50 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
paquete de 50
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) unitSize
17594706 50 mm paquete de 50
17584706 100 mm paquete de 20
2 options
Código de producto. 17594706
Marca: Sampling Systems™ 9370H50S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Nuestra gama de embudos para líquidos de primera calidad están fabricados con HDPE de alta calidad médica de clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). Es ideal para aplicaciones exigentes como la fabricación de vacunas, GMP y la fabricación en salas limpias.
  • La gama de embudos para líquidos SteriWare™ Ultra está disponible en diámetros de 50 y 100 mm.
  • Esta gama de embudos exclusiva tiene doble embolsado.
  • También se utiliza un revestimiento de caja que proporciona una tercera capa de protección.
  • Es ideal para aplicaciones exigentes como la fabricación de vacunas, GMP y la fabricación en salas limpias.
  • Todos los embudos tienen una agarradera ergonómica en el lateral para que su manipulación sea limpia y sencilla.
  • Los embudos están diseñados para utilizarse directamente desde la bolsa.
  • Fabricados con calidad alimentaria, HDPE conforme a la FDA y la CE.
  • El HDPE tiene una buena resistencia química y se puede reciclar fácilmente.
  • Los embudos se esterilizan mediante radiación gamma.
  • Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP): polímero de alta calidad médica que también se ha comprobado de forma independiente con USP 661.
  • Fabricación en sala limpia: los embudos se fabrican en su totalidad en condiciones de sala limpia con el embalaje final realizado en una sala limpia de clase 10 000.
  • Cada embudo se inspecciona al 100 % antes de embalarlo.
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 50 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Esterilidad Estéril