Learn More
Sampling Systems™ Bolsa doble: cucharones de clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Descripción
- Como estándar, estas cucharas están fabricadas con plástico médico de alta calidad que cumple con las normas FDA, USP Clase VI, USP 661 y están certificadas sin BSE/TSE.
- Los cucharones se suministran con doble bolsa como parte de nuestra gama SteriWare Ultra.
- La caja también está revestida con una bolsa más para protección adicional.
- Fabricados con calidad alimentaria, HDPE conforme a la FDA y la CE.
- El HDPE tiene una buena resistencia química.
- Los cucharones cumplen con SAL 10-6
- Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP): polímero de alta calidad que también se ha probado independientemente con USP 661.
- Los cacillos se fabrican completamente en condiciones de sala limpia con el embalaje final realizado en una sala limpia de clase 10 000.
- Cada cuchara se inspecciona al 100 % antes de su embalaje
- Cada lote se produce con un certificado específico de conformidad y certificado de radiación por lotes.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | HDPE |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de empaquetado | Embolsado doble |