Learn More
Thermo Scientific™ Caldo de triptona de soja (TSB) en frasco envasado en dos bolsas
Código de producto. p-7078332
Change view
Click to view available options
Formato:
Frasco de borosilicato en dos bolsas
Frasco de suero con dos bolsa
Tipo de tapón:
Tapón de plástico de polipropileno con teflón
Tapón, cierre de rosca
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Formato Tipo de tapón unitSize
17729448 Frasco de suero con dos bolsa Tapón, cierre de rosca paquete de 10
17739448 Frasco de borosilicato en dos bolsas Tapón de plástico de polipropileno con teflón paquete de 10
2 options
Código de producto. 17729448
Marca: Thermo Scientific™ R112751
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Realice pruebas de esterilidad fiables con medios envasados en dos bolsas para una mayor seguridad entre los cambios de clase medioambiental.
Realice pruebas de esterilidad segura y límites microbianos con el caldo de soja de triptona (TSB) en frasco envasado en dos bolsas Remel™ Thermo Scientific™ para pruebas de acuerdo con las normativas USP, JP y EU y como caldo de enriquecimiento de uso general para el cultivo y el aislamiento de microorganismos. El caldo de triptona de soja (TSB) en frasco envasado en dos bolsas es ideal para pruebas microbiológicas que requieren un envasado adicional para la protección de la esterilidad entre cambios de clase medioambiental.
Añada el caldo de soja de triptona (TSB) en frasco envasado en dos bolsas Remel a su rutina de pruebas de esterilidad y límites microbianos. Nuestra gama de soluciones validadas para los laboratorios de microbiología farmacéutica respalda la producción de productos farmacéuticos estériles, vacunas y productos de biotecnología, garantizando su máxima calidad. Soluciones completas, confianza completa:• Embalaje seguro: envasado en dos bolsas antes de la esterilización en autoclave para preservar la integridad de los medios de esterilidad• Conformidad normativa: medios armonizados USP, JP y EU • Adaptable: una amplia gama de volúmenes de llenado, medios y tipos de frascos disponibles para adaptarse a los tamaños de las muestras y a las necesidades de pruebas de rendimiento• Calidad garantizada: certificados de análisis con todos los lotes producidos • Fácil de usar: basta con «despegar y abrir» las bolsas para un acceso rápido al frasco de medios• Medios multiusos: adecuados para pruebas de calidad generales Hay disponibles formatos personalizables y tipos de medios. Consulte disponibilidad. Se recomienda un medio versátil y altamente nutritivo para uso general en laboratorio. Debido a la inclusión de triptona y peptona de soja, el medio soportará un crecimiento exuberante de muchos microorganismos exigentes sin la adición de suero. No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad. Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Tapón, cierre de rosca
Tipo de tapón Tapón, cierre de rosca
Contenido y almacenamiento De 2 a 25 °C
Descripción Caldo de triptona de soja (TSB) en frasco envasado en dos bolsas
Formato Frasco de suero con dos bolsa
Tipo de producto Medios
Cantidad 100 mL