Learn More
Thermo Scientific™ Medio líquido de tioglicolato (FTM) en frasco envasado en dos bolsas
Descripción
Realice pruebas de esterilidad segura y límites microbianos con el medio líquido de tioglicolato (FTM) en frasco envasado en dos bolsas Remel™ Thermo Scientific™ para pruebas de acuerdo con las normativas USP, JP y EU y como caldo de enriquecimiento de uso general para el cultivo y el aislamiento de microorganismos. El medio líquido de tioglicolato en frasco envasado en dos bolsas es ideal para pruebas microbiológicas que requieren un envasado adicional para la protección de la esterilidad entre cambios de clase medioambiental.
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Tapón, cierre de rosca |
| Tipo de tapón | Tapón, cierre de rosca |
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 25 °C |
| Descripción | Medio líquido de tioglicolato (FTM) en frasco envasado en dos bolsas |
| Formato | Frasco de suero con dos bolsa |
| Tipo de producto | Medios |
| Cantidad | 100 mL |