Learn More
DOT1L Monoclonal Antibody (OTI7H6), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17571443
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17571443 30 μL 30 microlitros
17551443 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17571443 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA802756S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
DOT1L Monoclonal antibody specifically detects DOT1L in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno DOT1L
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI7H6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CD63
N.º de referencia del gen P08962
Alias de gen A630076O07; AW907654; DKFZp586P1823; DOT1; DOT1 like histone H3K79 methyltransferase; DOT1 like histone lysine methyltransferase; DOT1L; DOT1-like histone H3 methyltransferase; DOT1-like histone H3K79 methyltransferase; DOT1-like protein; DOT1-like, histone H3 methyltransferase; DOT1-like, histone H3 methyltransferase (S. cerevisiae); H3-K79-HMTase; histone H3 methyltransferase DOT1; histone H3-K79 methyltransferase; histone methyltransferase DOT1L; histone-lysine N-methyltransferase, H3 lysine-79 specific; KIAA1814; KMT4; lysine N-methyltransferase 4; mDot1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human CD63 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 967
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1