Learn More
DOT1L Monoclonal Antibody (OTI5D12), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17531093
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17531093 30 μL 30 microlitros
17511093 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17531093
Proveedor: Origene Technologies TA802481S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
DOT1L Monoclonal antibody specifically detects DOT1L in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno DOT1L
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5D12
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Dot1l
N.º de referencia del gen Q8TEK3
Alias de gen A630076O07; AW907654; DKFZp586P1823; DOT1; DOT1 like histone H3K79 methyltransferase; DOT1 like histone lysine methyltransferase; DOT1L; DOT1-like histone H3 methyltransferase; DOT1-like histone H3K79 methyltransferase; DOT1-like protein; DOT1-like, histone H3 methyltransferase; DOT1-like, histone H3 methyltransferase (S. cerevisiae); H3-K79-HMTase; histone H3 methyltransferase DOT1; histone H3-K79 methyltransferase; histone methyltransferase DOT1L; histone-lysine N-methyltransferase, H3 lysine-79 specific; KIAA1814; KMT4; lysine N-methyltransferase 4; mDot1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-434 of human DOT1L produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84444
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1