Learn More
Socorex™ Cánula dosificadora de acero inoxidable Dosys
Código de producto. p-8008683
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
0,8 mm
1,2 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) unitSize
10039502 0,8 mm paquete de 12
10282503 1,2 mm cada uno
2 options
Código de producto. 10039502
Marca: Socorex™ 370.0840
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Stainless Steel
Diámetro exterior (métrico) 0,8 mm
Tipo de producto Cánula dispensadora
Longitud de la aguja (métrico) 40 mm