Learn More
Socorex™ Jeringa básica automática de dos anillos Dosys™
Código de producto. 11796586
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,1 a 1 ml
De 0,3 a 2 ml
De 1 a 10 ml
Precisión:
<0,5% a <0,2%
<0,6% a <0,4%
<0,7% a <0,4%
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11796586
Marca: Socorex™ 162.0501
Dosifique con excelente reproducibilidad utilizando una jeringa automática con asa de dos anillos. La jeringa básica automática de dos anillos Socorex™ Dosys™ se ajusta a cualquier mano cómodamente y requiere un esfuerzo mínimo para realizar un trabajo eficiente incluso durante las sesiones de dispensación largas.
  • Asa de dos anillos.
  • Jeringa automática.
  • Sin sistema de válvula.
  • Boquilla Luer Lock.
  • Se ajusta a cualquier mano.
  • Requiere un esfuerzo mínimo.
  • Alta reproducibilidad gracias a la tuerca de bloqueo de seguridad en un tornillo micrométrico.
  • Émbolo de acero inoxidable de alta precisión.
  • Cuerpo de vidrio esmerilado.
  • Recorrido del émbolo y apriete suaves.
  • Cilindro de vidrio protegido por manguito de PVC (no esterilizable en autoclave).
  • Fácil de desmontar para una limpieza eficiente y la sustitución de piezas si es necesario.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo)
Incluye Jeringa, manguito de protección de PVC, instrucciones de funcionamiento.
Tipo de producto Jeringa automática, dos anillos
Graduaciones 0,05 ml
Modelo Básica 162 Dosys™
Cantidad 1 unidad
Precisión <0,7% a <0,4%
Volumen (métrico) De 0,1 a 1 ml
Graduated Sí