Learn More
Socorex™ Jeringa básica automática de dos anillos Dosys™
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,1 a 1 ml
De 0,3 a 2 ml
De 1 a 10 ml
Precisión:
<0,5% a <0,2%
<0,6% a <0,4%
<0,7% a <0,4%
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Asa de dos anillos.
- Jeringa automática.
- Sin sistema de válvula.
- Boquilla Luer Lock.
- Se ajusta a cualquier mano.
- Requiere un esfuerzo mínimo.
- Alta reproducibilidad gracias a la tuerca de bloqueo de seguridad en un tornillo micrométrico.
- Émbolo de acero inoxidable de alta precisión.
- Cuerpo de vidrio esmerilado.
- Recorrido del émbolo y apriete suaves.
- Cilindro de vidrio protegido por manguito de PVC (no esterilizable en autoclave).
- Fácil de desmontar para una limpieza eficiente y la sustitución de piezas si es necesario.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo) |
| Incluye | Jeringa, manguito de protección de PVC, instrucciones de funcionamiento. |
| Tipo de producto | Jeringa automática, dos anillos |
| Graduaciones | 0,1 ml |
| Modelo | Básica 162 Dosys™ |
| Cantidad | 1 unidad |
| Precisión | <0,6% a <0,4% |
| Volumen (métrico) | De 0,3 a 2 ml |
| Graduated | Sí |