Learn More
Socorex™ Jeringa básica automática con forma de pistola Dosys™
Código de producto. 10437092
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 A 5 mL
De 0,1 a 0,5 ml
De 0,3 a 2 ml
Precisión:
<0,5% a <0,2%
<0,6% a <0,4%
<0,7% a <0,4%
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Precisión unitSize
10437092 De 0,1 a 0,5 ml <0,7% a <0,4% cada uno
10540013 De 0,3 a 2 ml <0,6% a <0,4% cada uno
10385002 0,5 A 5 mL <0,5% a <0,2% cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10437092 Proveedor Socorex™ N.º de proveedor 172.0501
Dosifique con excelente reproducibilidad utilizando una jeringa automática con mango de agarre de pistola. La jeringa básica automática con mango de agarre de pistola Dosys™ Socorex™ se ajusta a cualquier mano cómodamente y requiere un esfuerzo mínimo para realizar un trabajo eficiente incluso durante las sesiones de dispensación largas.
  • Mango de agarre de pistola.
  • Jeringa automática.
  • Sin sistema de válvula.
  • Boquilla Luer Lock.
  • Se ajusta a cualquier mano.
  • Requiere un esfuerzo mínimo.
  • Alta reproducibilidad gracias a la tuerca de bloqueo de seguridad en un tornillo micrométrico.
  • Émbolo de acero inoxidable de alta precisión.
  • Cuerpo de vidrio esmerilado.
  • Recorrido del émbolo y apriete suaves.
  • Cilindro de vidrio protegido por manguito de PVC (no esterilizable en autoclave).
  • Fácil de desmontar para una limpieza eficiente y la sustitución de piezas si es necesario.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo)
Incluye Jeringa, manguito de protección de PVC, instrucciones de funcionamiento.
Tipo de producto Jeringa automática, mango de agarre de pistola
Graduaciones 0,05 ml
Modelo Básica 172 Dosys™
Cantidad 1 unidad
Precisión <0,7% a <0,4%
Volumen (métrico) De 0,1 a 0,5 ml
Graduated Sí