Learn More
Kartell™ Dosipet B
Dispensar soluciones de forma precisa y eficaz. El dispensador Kartell™ Dosipet B se puede utilizar con casi todos los tipos de solución acuosa y viene equipado con un cilindro y un pistón.
662.00€ - 682.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Con marcado CE, certificado IVD |
---|---|
Descripción | Tamaño de rosca GL45 |
Incluye | Cilindro de vidrio de borosilicato 3.3 y un pistón de PTFE |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Incrementos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Incrementos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13191104
|
Kartell™
8302500 |
De 2,5 a 25 ml | 0,5 mL |
662.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10172761
|
Kartell™
8305000 |
De 5 a 50 ml | 1 mL |
682.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 09-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Puede usarse con cualquier tipo de solución acuosa
- No usar con soluciones que contengan ácido fluorhídrico
- Marcado por un alto grado de comodidad y fiabilidad
- Equipado con un cilindro de vidrio de borosilicato 3.3 y un pistón de PTFE
Especificaciones
Con marcado CE, certificado IVD | |
Tamaño de rosca GL45 | |
Cilindro de vidrio de borosilicato 3.3 y un pistón de PTFE |