Learn More
Miele Professional™ Sistema de dosificación
Tienda Miele Productos
Click to view available options
:
cabina; con 2 cajones extraíbles para recipientes de 3 x 5 l cada uno
Descripción
- 2 cajones extraíbles para 3 recipientes de 5 l cada uno
- Dimensiones interiores: H 285-690, B 250, T de 425 a 555 mm
- 2 opciones de recepción por nivel para cada módulo de dosificación
- El depósito permite un mejor vaciado de los recipientes.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | PG 8596 Cabina de dosificación |
| Tipo de producto | Sistema dispensador |
| Color | Blanco loto |
| Para utilizar con (equipo) | Lavadores-desinfectadores |
| Fondo (métrico) | 600 mm |
| Altura (métrico) | 835 mm |
| Anchura (métrico) | 300 m |