Learn More
Hanna Instruments™ Bomba de dosificación
Código de producto. p-8008175
Change view
Click to view available options
Caudal:
1,5 l/h
10 l/h.
20 l/h.
5 l/h.
7 l/h.
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Caudal unitSize
10601742 7 l/h. 1 PCS
10345721 5 l/h. 1 PCS
11850164 1,5 l/h 1 PCS
10274131 10 l/h. 1 PCS
10458822 20 l/h. 1 PCS
5 options
Código de producto. 10601742
Marca: Hanna Instruments™ BL72
Solo quedan null
Especificaciones
Altura global (métrico) 150 mm
Longitud global (métrico) 180 mm
Temperatura máx. (métrico) 45 °C
Caudal 7 l/h.
Presión máxima 3bar
Peso (métrico) 4 kg