Learn More
Lenz Laborglasintrumente Embudo dosificador
Código de producto. p-7222547
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
4 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11903611
Marca: Lenz Laborglasintrumente 06350079
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Contenido del sistema y piezas de repuesto para unidades de reacción/destilación unidireccionales 6, 10, 20 l, LF 150
Especificaciones
Capacidad (métrico) 4 L
Para utilizar con (equipo) Recipiente de reacción de 20 l/unidad de destilación
Número de junta NS 29/32