missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dorsomorphin, MedChemExpress

Código de producto. 16416186
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16416186 100 mg 100 miligramos
16471837 50 mg 50 miligramos
16458367 5 mg 5 miligramos
16405678 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16416186

Marca: Medchem Express HY13418A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Dorsomorphin (Compound C) is a selective and ATP-competitive AMPK inhibitor (Ki=109 nM in the absence of AMP). Dorsomorphin (BML-275) selectively inhibits BMP type I receptors ALK2, ALK3, and ALK6. Dorsomorphin induces autophagy.

Dorsomorphin (Compound C) is a selective and ATP-competitive AMPK inhibitor (Ki=109 nM in the absence of AMP). Dorsomorphin (BML-275) selectively inhibits BMP type I receptors ALK2, ALK3, and ALK6. Dorsomorphin induces autophagy.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Dorsomorphin
CAS 866405-64-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H25N5O
Cantidad 100 mg
Sinónimo Compound C BML-275
Información de solubilidad 1M HCl : 50 mg/mL (125.16 mM; ultrasonic and adjust pH to 1 with HCl) ∣DMSO : 5 mg/mL (12.52 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣Ethanol : 3.33 mg/mL (8.34 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES C12=C(C3=CC=NC=C3)C=NN1C=C(C4=CC=C(OCCN5CCCCC5)C=C4)C=N2
Peso molecular (g/mol) 399.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.49
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.