Learn More
Dorsomorphin, MedChemExpress
Código de producto. 16405678
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16405678 10 mg 10 miligramos
16471837 50 mg 50 miligramos
16458367 5 mg 5 miligramos
16416186 100 mg 100 miligramos
4 options
Código de producto. 16405678
Marca: Medchem Express HY13418A
MedChemExpress Dorsomorphin (Compound C) is a selective and ATP-competitive AMPK inhibitor (Ki=109 nM in the absence of AMP). Dorsomorphin (BML-275) selectively inhibits BMP type I receptors ALK2, ALK3, and ALK6. Dorsomorphin induces autophagy.
Dorsomorphin (Compound C) is a selective and ATP-competitive AMPK inhibitor (Ki=109 nM in the absence of AMP). Dorsomorphin (BML-275) selectively inhibits BMP type I receptors ALK2, ALK3, and ALK6. Dorsomorphin induces autophagy.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dorsomorphin
CAS 866405-64-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H25N5O
Cantidad 10 mg
Sinónimo Compound C BML-275
Información de solubilidad 1M HCl : 50 mg/mL (125.16 mM; ultrasonic and adjust pH to 1 with HCl) ∣DMSO : 5 mg/mL (12.52 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣Ethanol : 3.33 mg/mL (8.34 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES C12=C(C3=CC=NC=C3)C=NN1C=C(C4=CC=C(OCCN5CCCCC5)C=C4)C=N2
Peso molecular (g/mol) 399.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.49
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease