Learn More
Dorsomorphin dihydrochloride, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Descripción
Dorsomorphin dihydrochloride (BML-275 dihydrochloride
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dorsomorphin dihydrochloride |
| CAS | 1219168-18-9 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H27Cl2N5O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Compound C dihydrochlorideBML-275 dihydrochloride |
| Información de solubilidad | H2O : 50 mg/mL (105.84 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (10.58 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | [H]Cl.[H]Cl.C12=C(C3=CC=NC=C3)C=NN1C=C(C4=CC=C(OCCN5CCCCC5)C=C4)C=N2 |
| Peso molecular (g/mol) | 472.41 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto