missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dorsomorphin dihydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16461837
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16461837 50 mg 50 miligramos
16495668 10 mg 10 miligramos
16448367 5 mg 5 miligramos
16406186 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16461837

Marca: Medchem Express HY13418

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Dorsomorphin dihydrochloride (BML-275 dihydrochloride; Compound C dihydrochloride) is a potent, selective and ATP-competitive AMPK inhibitor, with a Ki of 109 nM. Dorsomorphin dihydrochloride inhibits BMP pathway by targeting the type I receptors ALK2, ALK3, and ALK6. Dorsomorphin dihydrochloride induces autophagy.

Dorsomorphin dihydrochloride (BML-275 dihydrochloride

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Dorsomorphin dihydrochloride
CAS 1219168-18-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H27Cl2N5O
Cantidad 50 mg
Sinónimo Compound C dihydrochlorideBML-275 dihydrochloride
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (105.84 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (10.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H]Cl.[H]Cl.C12=C(C3=CC=NC=C3)C=NN1C=C(C4=CC=C(OCCN5CCCCC5)C=C4)C=N2
Peso molecular (g/mol) 472.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 472.41
Porcentaje de pureza 98.76%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.