Learn More
Melford Doripenem
Descripción
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
- CAS Number: 364622-82-2
- Molecular Formula: C15H24N4O6S2 H2O
- Molecular Weight: 438.52
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Doripenem |
| CAS | 364622-82-2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula molecular | C15H24N4O6S2 - H2O |