missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Doravirine, MedChemExpress

Código de producto. 16457176
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16457176 100 mg 100 miligramos
16473207 50 mg 50 miligramos
16449717 5 mg 5 miligramos
16447188 10 mg 10 miligramos
16420286 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16457176 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16767

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Doravirine (MK-1439) is a highly specific HIV-1 nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor with IC50s of 4.5 nM, 5.5 nM and 6.1 nM against the wild type and K103N and Y181C reverse transcriptase mutants, respectively.

Doravirine (MK-1439) is a highly specific HIV-1 nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor with IC50s of 4.5 nM, 5.5 nM and 6.1 nM against the wild type and K103N and Y181C reverse transcriptase mutants, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Doravirine
CAS 1338225-97-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H11ClF3N5O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo MK-1439
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (234.88 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=CC(OC2=C(C(F)(F)F)C=CN(CC(N3C)=NNC3=O)C2=O)=CC(Cl)=C1
Peso molecular (g/mol) 425.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.75
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.