missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
This gene belongs to the dopey family. It is a transporter protein, possibly involved in protein traffic between late Golgi and early endosomes. This gene plays a potential role in functional brain alterations and in the pathogenesis of mental retardation in Down syndrome, it overexpression in the brain regions, that are altered in Down syndrome patients and involved in learning and memory processes.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | DOPEY1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.36 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | DOPEY1 |
| N.º de referencia del gen | Q5JWR5 |
| Alias de gen | dopey family member 1, DOPEY1, KIAA1117, Protein dopey 1 |
| Símbolos de los genes | DOPEY1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?