missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dopamine beta Hydroxylase Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16877383 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16877383 20 μL 20 microlitros
16867383 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16877383

Marca: Proteintech 107771AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The protein encoded by this gene is an oxidoreductase belonging to the copper type II, ascorbate-dependent monooxygenase family. It is present in the synaptic vesicles of postganglionic sympathetic neurons and converts dopamine to norepinephrine. It exists in both soluble and membrane-bound forms, depending on the absence or presence, respectively, of a signal peptide.

Especificaciones

Antígeno Dopamine beta Hydroxylase
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.18 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica DBH
N.º de referencia del gen P09172
Alias de gen DBH, Dopamine beta Hydroxylase, Dopamine beta monooxygenase
Símbolos de los genes DBH
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Dopamine beta Hydroxylase Fusion Protein Ag1196
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1621
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.