Learn More
BINDER™ Cerradura de puerta para las series KBF-S, KBF-S ECO
Tienda BINDER Productos
Click to view available options
Material:
Plástico
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Bloqueo de puerta
- Manilla de puerta con cerradura
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Puerta con cerradura: manilla de la puerta con cerradura |
| Para utilizar con (equipo) | Cámaras BINDER KBF-S 720, KBF-S 1020, KBF-S ECO 720, KBF-S ECO 1020 |
| Material | Plástico |
| Tipo | Door Lock |