missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Donkey anti-Mouse IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, DyLight™ 680

Código de producto. 13417327
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
13417327 500 μg 500 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13417327

Marca: Invitrogen™ SA510170

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Donkey Polyclonal Secondary Antibody

This antibody is cross-adsorbed and exhibits minimum reactivity to bovine, chicken, goat, human, rabbit, rat and sheep. For Western blot applications, 5% non-fat dry milk in PBST or TBST is recommended for blocking and incubation of antibodies. BSA is not recommended.

Anti-Mouse secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for mouse immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Mouse IgG (H+L) Cross-Adsorbed, Mouse IgG (H+L)
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado DyLight 680
Formulación PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 6.8 to 7.4
Especie del huésped Donkey
Inmunógeno Mouse IgG-heavy and light chain.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento 4°C
Tipo de producto Secondary Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.