Learn More
Invitrogen™ Donkey anti-Goat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, DyLight™ 488
Código de producto. 13477237
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
13477237 500 μg 500 microgramos
1 options
Código de producto. 13477237 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor SA510086
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Donkey Polyclonal Secondary Antibody
This antibody is cross-adsorbed and exhibits minimum reactivity to chicken, human, mouse, pig, rabbit and rat. For Western blot applications, 5% non-fat dry milk in PBST or TBST is recommended for blocking and incubation of antibodies. BSA is not recommended.
Anti-Goat secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for goat immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antígeno Goat IgG (H+L) Cross-Adsorbed, Goat IgG (H+L)
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado DyLight 488
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 6.8 to 7.4
Especie del huésped Donkey
Inmunógeno Goat IgG-heavy and light chain.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Especies diana Goat
Contenido y almacenamiento 4°C
Tipo de producto Secondary Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.