missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dolutegravir sodium, MedChemExpress

Código de producto. 16446126
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Artikelnummer. Cantidad unitSize
16446126 100 mg 100 miligramos
16465578 10 mg 10 miligramos
16448277 5 mg 5 miligramos
16431747 50 mg 50 miligramos
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16446126

Marke: Medchem Express HY13238A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Dolutegravir sodium (S/GSK1349572 sodium) is a highly potent and orally bioavailable HIV integrase strand transfer inhibitor with an IC50 of 2.7 nM for HIV-1 integrase-catalyzed strand transfer.

Dolutegravir sodium (S/GSK1349572 sodium) inhibits HIV-1 viral replication with an IC50 of 0.51 nM in peripheral blood mononuclear cells. Dolutegravir sodium (S/GSK1349572 sodium) retains a high potency against the HIV-1 Y143R, N155H, and G140S/Q148H mutants (EC50=3.6-5.8 nM).

Spezifikation

Nombre del producto químico o material Dolutegravir sodium
Forma física Solid
CAS 1051375-19-9
Color Amarillo claro
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H18F2N3NaO5
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo S/GSK1349572 sodium
Información de solubilidad DMSO : ≥ 4.5 mg/mL (10.20 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=CN(C2=C(O[Na])C1=O)C[C@]3([H])OCC[C@@H](C)N3C2=O)NCC4=CC=C(F)C=C4F
Peso molecular (g/mol) 441.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.36
Porcentaje de pureza 99.88%
Grado Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.