Learn More
Dolasetron, MedChemExpress
Código de producto. 16468598
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
16468598 10 mg 10 miligramos
16491048 5 mg 5 miligramos
2 options
Código de producto. 16468598
Marca: Medchem Express HYB0750
MedChemExpress Dolasetron(MDL-73147) is a serotonin 5-HT3 receptor antagonist used to treat nausea and vomiting following chemotherapy.
Dolasetron(MDL-73147) is a serotonin 5-HT3 receptor antagonist used to treat nausea and vomiting following chemotherapy.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dolasetron
CAS 115956-12-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H20N2O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo MDL-73147
Información de solubilidad DMSO : ≥ 300 mg/mL (924.87 mM)
SMILES O=C(C1=CNC2=C1C=CC=C2)O[C@@H]3C[C@@](CC4C5)([H])[N@](CC4=O)[C@@]5([H])C3
Peso molecular (g/mol) 324.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.37
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid