missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DOK2 Monoclonal Antibody (OTI1G9), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17528991
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17528991 30 μL 30 microlitros
17508991 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17528991 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA503303S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DOK2 Monoclonal antibody specifically detects DOK2 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno DOK2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1G9
Concentración 0.36 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica DOK2
N.º de referencia del gen O60496
Alias de gen docking protein 2; docking protein 2, 56kD; docking protein 2, 56kDa; Dok2; Dok-2; DokR; Dok-R; dok-related protein; Downstream of tyrosine kinase 2; Frip; IL-Four Receptor Interacting Protein; IL-four receptor-interacting protein; LOW QUALITY PROTEIN: docking protein 2; docking protein 2; p56 dok-2; p56(dok-2); p56DOK; p56dok-2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human DOK2 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9046
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.