missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ DOK1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16549231
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16549231 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16549231 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA596392

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: MDGAVMEGPL FLQSQRFGTK RWRKTWAVLY PASPHGVARL EFFDHKGSSS GGGRGSSRRL DCKVIRLAEC VSVAPVTVET PPEPGATAFR LDTAQRSHLL AADAPSSAAW VQTLCRNAFP KGSWTLAPTD NPPKLSALEM LENSLYSPTW EGSQFWVTVQ RTEAAERCGL HGSYVLRVEA ERLTLLTVGA QSQILEPLLS WPYTLLRRYG RDKVMFSFEA GRRCPSGPGT FTFQTAQGND IFQAVETAIH RQKAQGKAGQ GHDVLRADSH EGEVAEGKLP; Positive Samples: MCF7, U-937, Jurkat, Mouse lung, Mouse thymus; Cellular Location: Cytoplasm, Nucleus, perinuclear region.

DOK1 (P62dok, Docking protein 1) is believed to be a mainly cytoplasmic adaptor protein which down-regulates mitogen-activated protein kinase activation, inhibits cell proliferation and transformation, and promotes cell spreading and cell migration. DOK1 is a major substrate for many tyrosine kinases including c-kit, v-abl, vFPS, EGF, and PDGF. Upon phosphorylation by kinases, DOK1 forms a complex with ras GTPase-activating protein. Phosphorylation on tyrosine residues by the insulin receptor kinase results in the negative regulation of the insulin signaling pathway. DOK1 contains a putative pleckstrin homology domain at the amino terminus and ten PXXP SH3 recognition motifs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DOK1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.34 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica DOK1
N.º de referencia del gen P97465, Q4QQV2, Q99704
Alias de gen AW557123; Docking protein 1; docking protein 1, 62kDa (downstream of tyrosine kinase 1); Dok; DOK 1; DOK1; Dok-1; Downstream of tyrosine kinase 1; downstream of tyrosine kinase-1; MGC117395; MGC138860; p240; p62 dok; p62(dok); p62DOK; pp62; TLP1; TP1; TROVE domain family; TROVE1; VAULT2
Símbolos de los genes DOK1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-280 of human DOK1 (NP_0013721).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 13448, 1796, 312477
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.